Principaux documents
SML2642
Sigma-Aldrich
S29434
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-(2-Methoxy-6H-dipyrido[2,3-a:3′,2′-e]pyrrolizin-11-yl)ethyl]-2-furancarboxamide, S 29434, [2-(2-methoxy-5H-1,4b,9-triaza(indeno[2,1-a]inden-10-yl)ethyl]-2-furamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H18N4O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
374.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[n]21c3c(nc(cc3)OC)c(c2c5ncccc5C1)CCNC(=O)c4[o]ccc4
InChI
1S/C21H18N4O3/c1-27-17-7-6-15-19(24-17)14(8-10-23-21(26)16-5-3-11-28-16)20-18-13(12-25(15)20)4-2-9-22-18/h2-7,9,11H,8,10,12H2,1H3,(H,23,26)
Clé InChI
XJIUMLVQBQKCJA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
S29434 is a cell and blood-rain barrier penetrant, potent and selective inhibitor of quinone reductase 2 (QR2, NQO2) that inhibits production of ROS by QR2 in cells. S29434 triggers autophagy in human HepG2 cells. S29434 enhances exploring time of the unfamiliar object in mice memory test.
blood-brain barrier penetrant, potent and selective inhibitor of quinone reductase 2 (QR2)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable