SML2798
CH625
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-1-(4-Hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4,4′-Dihydroxy-2′,6′-dimethoxychalcone, ZINC95910725
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable