Principaux documents
SML2902
Sigma-Aldrich
LP-922056
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((6-Chloro-7-cyclopropylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, LP 922056
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9ClN2O2S2
CAS Number:
Poids moléculaire :
300.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c(ncnc2SCC(=O)O)c(c1Cl)C3CC3
InChI
1S/C11H9ClN2O2S2/c12-10-7(5-1-2-5)8-9(18-10)11(14-4-13-8)17-3-6(15)16/h4-5H,1-3H2,(H,15,16)
Clé InChI
LJYRIWUQISYYHA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
LP-922056 is an orally active, potent and selective NOTUM pectinacetylesterase inhibitor that activates Wnt signaling. LP-922056 stimulates endocortical bone formation in rodents and in humanized NOTUM mouse line.
orally active, potent and selective NOTUM pectinacetylesterase inhibitor that activates Wnt signaling and stimulates bone formation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3