SML3024
Isoliensinine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+)-Isoliensinine, (1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[[4-hydroxy-3-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-methyl-7-isoquinolinyl]oxy]phenyl]methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 45.0 to 55.0°, c = 0.5 in acetone
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN1[C@H](CC(C=C2)=CC=C2OC)C3=C(C=C(C(OC4=C(O)C=CC(C[C@@H]5C(C=C(O)C(OC)=C6)=C6CCN5C)=C4)=C3)OC)CC1
InChI
1S/C37H42N2O6/c1-38-15-13-26-20-36(44-5)37(22-29(26)30(38)16-23-6-9-27(42-3)10-7-23)45-35-18-24(8-11-32(35)40)17-31-28-21-33(41)34(43-4)19-25(28)12-14-39(31)2/h6-11,18-22,30-31,40-41H,12-17H2,1-5H3/t30-,31-/m1/s1
Clé InChI
AJPXZTKPPINUKN-FIRIVFDPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable