SML3064
Atopaxar hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(3-tert-Butyl-4-methoxy-5-morpholinophenyl)-2-(5,6-diethoxy-7-fluoro-1-imino-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanone hydrobromide, 2-(5,6-Diethoxy-7-fluoro-1,3-dihydro-1-imino-2H-isoindol-2-yl)-1-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy-5-(4-morpholinyl)phenyl]ethanone, monohydrobromide, E 5555, E-5555, E5555, ER 172594-06, ER-172594-00 hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(CN1C(C2=C(C(OCC)=C(C=C2C1)OCC)F)=N)C(C=C3N4CCOCC4)=CC(C(C)(C)C)=C3OC.[xHBr]
InChI
1S/C29H38FN3O5/c1-7-37-23-15-19-16-33(28(31)24(19)25(30)27(23)38-8-2)17-22(34)18-13-20(29(3,4)5)26(35-6)21(14-18)32-9-11-36-12-10-32/h13-15,31H,7-12,16-17H2,1-6H3
Clé InChI
QWKAUGRRIXBIPO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable