Principaux documents
SML3130
Sigma-Aldrich
SHetA2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(4-Nitrophenyl)-3-(2,2,4,4-tetramethylthiochroman-6-yl)thiourea, N-(3,4-Dihydro-2,2,4,4-tetramethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)-N′-(4-nitrophenyl)thiourea, NSC 726189, NSC-726189, NSC726189, Sulfur Heteroarotinoid A2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H23N3O2S2
CAS Number:
Poids moléculaire :
401.55
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=C(NC1=CC=C2SC(C)(CC(C)(C)C2=C1)C)NC(C=C3)=CC=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O2S2/c1-19(2)12-20(3,4)27-17-10-7-14(11-16(17)19)22-18(26)21-13-5-8-15(9-6-13)23(24)25/h5-11H,12H2,1-4H3,(H2,21,22,26)
Clé InChI
FWWKIYPMUZVMQG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Orally available chemopreventive fexible heteroarotinoid (Flex-Het) that induces cancer apoptosis in cultures and in vivo independent of retinoic acid receptor (RAR).
SHetA2 is an orally available chemopreventive fexible heteroarotinoid (Flex-Het) that inhibits cancer growth in cultures (OVCAR-3/SK-OV-3/Caov-3 GI50 = 3.9/4.1/7.0 μM) and in vivo (60-100 mg/kg SiHa xenograft mice) via apoptosis induction independent of retinoic acid receptor (RAR). SHetA2 is reported to bind heatshock proteins HSPA5 (GRP78, BiP), HSPA8 (HSC70, HSP73, HSPA10), HSPA9 (GRP75), resulting in cyclin D1 degradation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable