SML3204
Dapansutrile
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(Methylsulfonyl)propanenitrile; 3-(Methylsulfonyl)propionitrile, Dapansutrile
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=S(C)(CCC#N)=O
Clé InChI
LQFRYKBDZNPJSW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable