Principaux documents
SML3899
Sigma-Aldrich
L-371,257
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[4-[(1-acetyl-4-piperidinyl)oxy]-2-methoxybenzoyl]-4-(2-oxo-2H-3,1-benzoxazin-1(4H)-yl)-piperidine, L 371257
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H33N3O6
CAS Number:
Poids moléculaire :
507.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Highly potent and selective oxytocin receptor antagonist
L-371,257 is a highly potent and selective antagonist of human oxytocin receptor. L-371,257 potently inhibits oxytocin-induced contractions of the rat uterus in vitro and in vivo. L-371,257 exhibits good oral availability in rats. It exhibits good peripheral selectivity.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable