Principaux documents
SML4009
Sigma-Aldrich
Zuclopenthixol decanoate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Decanoic acid 2-[4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazinyl]ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H43ClN2O2S
CAS Number:
Poids moléculaire :
555.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
, Colorless to light brown
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3/C2=C/CCN4CCN(CCOC(CCCCCCCCC)=O)CC4
InChI
1S/C32H43ClN2O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-32(36)37-24-23-35-21-19-34(20-22-35)18-11-13-27-28-12-9-10-14-30(28)38-31-17-16-26(33)25-29(27)31/h9-10,12-14,16-17,25H,2-8,11,15,18-24H2,1H3/b27-13-
Clé InChI
QRUAPADZILXULG-WKIKZPBSSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Long-lasting injectable formulation (depot form) of Zuclopenthixol; potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors.
Zuclopenthixol decanoate is a long-lasting injectable formulation (depot form) of Zuclopenthixol. Zuclopenthixol decanoate is a potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors. Zuclopenthixol decanoate is approved in some countries for treatment of schizophrenia and other psychoses and recommended for patients who are agitated or aggressive.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable