Principaux documents
SML4036
Sigma-Aldrich
AN3661
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole-7-propanoic acid, 3-(1-Hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-7-yl)propanoic acid; 3-(1-Hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborol-7-yl)propanoicacid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11BO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
206.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CCC1=CC=CC2=C1B(OC2)O)=O
InChI
1S/C10H11BO4/c12-9(13)5-4-7-2-1-3-8-6-15-11(14)10(7)8/h1-3,14H,4-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
CEVOKIPNIZQANN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Boron containing antimalarial agent that targets Plasmodium falciparum CPSF3 (cleavage and polyadenylation specific factor 3).
AN3661 is a boron containing antimalarial agent that targets Plasmodium falciparum CPSF3 (cleavage and polyadenylation specific factor 3). AN3661potently inhibits Plasmodium falciparum laboratory-adapted strains (mean IC50=32 nM). Also, AN3661 inhibits T. gondii growth in human cells at low micromolar concentrations.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable