Principaux documents
SML4059
Sigma-Aldrich
Elagolix sodium
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-4-{2-[5-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-3-(2-fluoro-6-[trifluoromethyl]benzyl)-4-methyl-2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl]-1-phenylethylamino}butyric acid sodium salt, Elagolix sodium salt, NBI 56418, NBI-56418, NBI56418
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H29F5N3O5·Na
CAS Number:
Poids moléculaire :
653.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(C2=C(C(OC)=CC=C2)F)C(N(C(N1CC3=C(C=CC=C3F)C(F)(F)F)=O)C[C@@H](C4=CC=CC=C4)NCCCC(O[Na])=O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Orally active human gonadotropin releasing hormone (GnRH)/luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) receptor (GnRHR, LHRHR) antagonist.
Elagolix is an orally active, potent, high-affinity human gonadotropin-releasing hormone (GnRH)/luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH) receptor (GnRHR, LHRHR) antagonist (Ki = 0.9 nM/human, 3.3 nM/monkey, 4.4 µM/rat) that effectively blocks GnRH-induced inositol phosphate production in RBL-1 hGnRH-R transfectants (IC50 = 1.5 nM against 6 nM GnRH). Oral administration in castrated male cynomolgus macaques effectively reduces circulating LH in a reversible manner in vivo (75% reduction 8h post 30 mg/kg p.o.).
Attention
Hygroscopic
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable