Principaux documents
SML4131
Tafamidis
new
≥98% (, HPLC)
Synonyme(s) :
2-(3,5-Dichlorophenyl)-1,3-benzoxazole-6-carboxylic acid, PF 06291826, PF-06291826, PF06291826
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H7Cl2NO3
CAS Number:
Poids moléculaire :
308.12
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥98% (, HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to pink
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C