SRE0118
dsDNase
recombinant, expressed in Pichia pastoris, heat-labile, Triton-free
Synonyme(s) :
double strand specific deoxyribonuclease
About This Item
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Niveau de qualité
Activité spécifique
(Ca. 400 000 Kunitz Units/mg)
Caractéristiques
heat-labile
Composition
Triton-free
Conditionnement
pkg of 250 U
pH optimal
7.5
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- This nuclease has double-stand specificity, which allows specific degradation of dsDNA while leaving shorter ssDNA as primers.
- Easy inactivation by moderate heat (65°C) allows addition of DNA intended for analysis directly after removal of contaminating DNA.
- The specific activity is estimated to be 30 times higher than that of bovine DNase I.
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable