SRE0119
dsDNase
For gDNA removal, recombinant, expressed in Pichia pastoris, Heat labile, Triton-free
Synonyme(s) :
HL-dsDNase, heat labile double strand specific deoxyribonuclease
About This Item
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Niveau de qualité
Composition
Triton-free
Conditionnement
pkg of 250 U
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable