SRP0253
4EBP1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
EIF4EBP1, Eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1, PHAS-I, Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1, eIF4E-binding protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
13.6 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... EIF4EBP1(1978)
Description générale
Human E1F4EBP1 (eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1)(GenBank Accession No. NM_004095), full length with N-terminal His tag, MW = 13.6kDa, expressed in Escherichia coli.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable