Principaux documents
SRP0346
Sigma-Aldrich
EphB2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CAPB, DRT, EK5, EPH receptor B2, ERK
About This Item
CAS Number:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
52 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... EPHB2(2048)
Description générale
Human EPHB2 ( GenBank Accession No. NM_004442), amino acids 569-end with N-terminal His-tag, MW=52 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable