SRP0719
ALK2 (R206H), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
5-7 nmol/min·mg (radiometric)
Poids mol.
~67 kDa
Concentration
0.1 μg/μL
Numéro d'accès
NM_001105
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ALK2(90)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable