SRP2073
N-CoR human
recombinant, expressed in insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
KIAA1047, MGC104216, N-CoR, N-CoR1, TRAC1, hN-CoR
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Essai
≥60% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~271 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Concentration
700 μg/mL
Technique(s)
deacetylase assay: suitable
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NCOR1(9611)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable