WH0026502M3
Monoclonal Anti-NARF antibody produced in mouse
clone 7D9, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp434G0420, Anti-FLJ10067, Anti-nuclear prelamin A recognition factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7D9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NARF(26502)
Description générale
Immunogène
Sequence
MKCEHCTRKECSKKTKTDDQENVSADAPSPAQENGEKGEFHKLADAKIFLSDCLACDSCMTAEEGVQLSQQNAKDFFRVLNLNKKCDTSKHKVLVVSVCP
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable