WH0051449M1
Monoclonal Anti-PCYOX1 antibody produced in mouse
clone 3D7-D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0908, Anti-PCL1, Anti-prenylcysteine oxidase 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D7-D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCYOX1(51449)
Description générale
Immunogène
Sequence
MGRVVAELVSSLLGLWLLLCSCGCPEGAELRAPPDKIAIIGAGIGGTSAAYYLRQKFGKDVKIDLFEREEVGGRLATMMVQGQEYEAGGSVIHPLNLHMKRFVKDLGLSAVQASGGLLGIHNGETLVFEESNWFIINVIKLVWRYGFQSLRMHMWVEDVLDKFMRIYRYQSHDYAFSSVEKLLHALGGDDFLGMLNRTLLETLQKAGFSEKFLNEMIAPVMRVNYGQSTDINAFVGAVSLSCSDSGLWAVEGGNKLVCSGLLQASKSNLISGSVMYIEEKTKTKYTGNPTKMYEVVYQIGTETRSDFYDIVLVATPLNRKMSNITFLNFDPPIEEFHQYYQHIVTTLVKGELNTSIFSSRPIDKFGLNTVLTTDNSDLFINSIGIVPSVREKEDPEPSTDGTYVWKIFSQETLTKAQILKLFLSYDYAVKKPWLAYPHYKPPEKCPSIILHDRLYYLNGIECAASAMEMSAIAAHNAALLAYHRWNGHTDMIDQDGLYEKLKTEL
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable