WH0083939M1
Monoclonal Anti-EIF2A antibody produced in mouse
clone 3D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CDA02, Anti-EIF2A, Anti-MST089, Anti-MSTP004, Anti-MSTP089, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2A, 65kDa
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF2A(83939)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAPSTPLLTVRGSEGLYMVNGPPHFTESTVFPRESGKNCKVCIFSKDGTLFAWGNGEKVNIISVTNKGLLHSFDLLKAVCLEFSPKNTVLATWQPYTTSK
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable