MilliporeSigma
Passer à
Z743614
Sigma-Aldrich
Color coded Tough-Tags, tube and spot labels
white to red, L × W × diam. 1.25 in. × 0.5625 in. × 0.44 in., roll of 500
Synonyme(s) :
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Conditionnement
roll of 500
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
COLR-1000
L × l × diam.
1.25 in. × 0.5625 in. × 0.44 in.
Couleur
white to red
Description générale
COLOR-CODED TOUGH-TAGS
  • Easily differentiate samples and identify what you need
  • Translucent writing area keeps contents visible
  • Repositionable for up to thirty minutes
  • Adhesive strengthens over time
Informations légales
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech