ZRB2658
Anti-KDM2B/FBXL10 Antibody, clone 2F12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CXXC-type zinc finger protein 2, F-box/LRR-repeat protein 10, Jumonji domain-containing EMSY-interactor methyltransferase motif protein (Protein JEMMA)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F12, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 153 kDa
observed mol wt ~140 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, monkey, goat, canine, feline, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... KDM2B(84678)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in C6 nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected KDM2B/FBXL10 in C6 nuclear extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected KDM2B/FBXL10 in HeLa Nuclear Extract.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected KDM2B/FBXL10 in human cerebral cortex and skin tissue sections.
Affinity Binding Assay Analysis: The binding affinity of this antibody to KDM2B/FBXL10 peptide was at least one thousand-fold (1,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected KDM2B/FBXL10 in A-431, HeLa and HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable