150668-U
SeQuant® ZIC®-cHILIC Stainless Steel Capillary HPLC Column
pore size 100 Å, 3 μm particle size, L × I.D. 50 mm × 1.0 mm
Synonyme(s) :
SeQuant®
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
SeQuant®
Niveau de qualité
Paramètres
temp. range at ambient-70 °C
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
50 mm × 1.0 mm
Matrice
fully porous particle particle platform
Groupe de la matrice active
ZIC-cHILIC bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Description générale
Stockage et stabilité