Passer à
21722
Colonne en verre vide pour GC/CPG, compatible avec les modèles Varian® 3000, 4000, 6000 et Vista (FID, injecteur A vers détecteur A, injection sur colonne)
L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 4.0 mm
129,00 $
About This Item
129,00 $
Produits recommandés
Matériaux
glass column
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 4.0 mm
Type de colonne
empty
Compatibilité
for use with Varian
Description générale
- X (length of injector arm) = 9.31 in. (236 mm)
- Y (length of detector arm) = 8.0 in. (203 mm)
- S (span, injector to detector) = 5.5 in. (140 mm)
Application
Informations légales