Principaux documents
50629-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Product Name
Colonne de CLHP Ascentis® Express C18, 2,7 μm, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 5 cm × 1.5 mm
Agence
suitable for USP L1
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Paramètres
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
L × D.I.
5 cm × 1.5 mm
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
std dev 2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
pH de fonctionnement
2-9
Description générale
Les colonnes de CLHP Ascentis Express, grâce à la technologie des particules Fused-Core®, vous permettent de bénéficier de la grande vitesse et de l′efficacité élevée des particules inférieures à 2 μm, tout en maintenant des contre-pressions plus faibles. L′association de la grande efficacité et des faibles contre-pressions est avantageuse pour les utilisateurs de systèmes UPLC® (ou d′autres systèmes à ultra-haute pression), ainsi qu′aux utilisateurs de la CLHP conventionnelle.
Rendez-vous sur la page d′accueil Ascentis Express pour obtenir plus d′informations sur cette nouvelle technologie de colonne.
Informations légales
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters