Principaux documents
69071
Supelco
Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] adipate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CH2CO2(CH2CH2O)2(CH2)3CH3]2
CAS Number:
Poids moléculaire :
434.56
Numéro MDL:
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Pf
−11 °C (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCOCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOCCCC
InChI
1S/C22H42O8/c1-3-5-11-25-13-15-27-17-19-29-21(23)9-7-8-10-22(24)30-20-18-28-16-14-26-12-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
Clé InChI
SCABKEBYDRTODC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - open cup