Principaux documents
72691
Supelco
Pristanic acid
new
mixture of isomers, analytical standard
Synonyme(s) :
2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H38O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
298.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
mixture of isomers
Essai
≥95.0% (mixture of isomers)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
Clé InChI
PAHGJZDQXIOYTH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable