Principaux documents
73484
Supelco
2-Butenoic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Crotonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
86.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup