Principaux documents
74924
Supelco
5-Amino-4-chloro-3-pyridazinone
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Chloridazon-desphenyl Metabolite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4ClN3O
CAS Number:
Poids moléculaire :
145.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥95.0%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(nncc1N)O
Clé InChI
FEWPCPCEGBPTAL-UHFFFAOYSA-N
Application
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses.
Metabolite for water testing
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable