Principaux documents
76199
Supelco
Amisulbrom Metabolite IT-4
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-Bromo-6-fluoro-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-5-ylsulfonyl)-1H-indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8BrFN4O2S
CAS Number:
Poids moléculaire :
359.17
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Adéquation
suitable for LC-MS
Température de stockage
2-8°C
Application
Environmental
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable