78347
Creatine
analytical standard
Synonyme(s) :
(α-Methylguanido)acetic acid, N-Amidinosarcosine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
CN(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
Clé InChI
CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable