807478
Résine en vrac TOYOPEARL® Butyl-650 HIC
phase C4 (butyl), bottle of 100 mL, 100 μm
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Description
Butyl-650C
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 07478
Paramètres
3 bar max. pressure
Matrice
polymer (100 μm)
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
100 μm
Dimension de pores
1000 Å
Plage de pH
1-13
Capacité
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
- forte affinité pour les protéines solubles dans l′eau
- taux élevé de récupération en termes de masse et d′activité
- grande capacité des échantillons : jusqu′à 2-4 fois celle des supports en gel
- les fluctuations de concentrations en sel n′altèrent pas le volume du lit
- stabilité mécanique jusqu′à 7 kg/cm2 (7 bar/100 psi)
- stabilité sur une grande plage de pH : 2-12
- nettoyage sur place avec 0,5 M NaOH
- stérilisable en autoclave
Les milieux TOYOPEARL permettent un taux élevé de récupération des protéines à l′aide de divers éluants aqueux. La limite d′exclusion de 5 x 106 Da et la grande dimension des pores, 1000 Å, permet la séparation de très grandes protéines par un mécanisme d′interaction hydrophobe, sans effets d′exclusion stérique. Produit conditionné en flacon de 100 ml.
Caractéristiques
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1