807575
TSKgel® SP-5PW HPLC Column
phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh SP-5PW, 07575
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
25 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 21.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
cation exchange
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde