821964
TSKgel® SP-STAT (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Produits recommandés
Product Name
TSKgel® SP-STAT HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh SP-STAT, 21964
Paramètres
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.5-1.4 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
7 μm
pH de fonctionnement
3-10
Technique de séparation
cation exchange
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales