822819
TOYOPEARL® MX-Trp-650M Bulk Media
phase tryptophan, bottle of 1 L, 75 μm particle size
About This Item
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 22819
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
tryptophan phase
Taille des particules
75 μm
pH de fonctionnement
3-13
Capacité
75 g/L adsorption capacity (γ globulin)
Technique de séparation
mixed mode
Description générale
Toyopearl MX-Trp-650M maintains a high DBC even after extended CIP (clean in place) cycles using 0.5 mol/L NaOH.
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup