822865
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 100 mL, 75 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Cl-
Conditionnement
bottle of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 22865
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
75 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup