822890
TSKgel® G2000HHR-H HT2 (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 220° C
About This Item
Produits recommandés
Product Name
TSKgel® G2000HHR-H HT2 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 20 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 22890
Paramètres
1 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
220 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
20 μm
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Informations légales