Principaux documents
88989
Supelco
Chlorfenapyr-(phenyl-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Bromo-2-(4-chlorophenyl-13C6)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitrile, Chlorfenapyr-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C9H11BrClF3N2O
Poids moléculaire :
413.57
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Application(s)
agriculture
cannabis testing
environmental
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable