Principaux documents
95713
Supelco
1,4-Butanediol dimethacrylate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
[H2C=C(CH3)CO2CH2CH2-]2
CAS Number:
Poids moléculaire :
226.27
Numéro MDL:
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥94.5% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
132-134 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
Clé InChI
XOJWAAUYNWGQAU-UHFFFAOYSA-N
Composants
contains approx. 200 ppm MEHQ as inhibitor
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup