97152
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, Coenzyme M sodium salt, HS-CoM Na, MESNA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | 205494 | T50202 | 156833 |
---|---|---|---|
assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
form solid | form solid | form - | form liquid |
mp 41-43 °C (lit.) | mp 37-40 °C (lit.) | mp - | mp - |
bp 333-337 °C (lit.) | bp 135 °C/10 mmHg (lit.) | bp 171-173 °C/25 mmHg (lit.) | bp 108-110 °C/22 mmHg (lit.) |
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.