FAP89089
Total Volatile Basic Nitrogen in fish
reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Fera Science Ltd
Matrice
fish
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Catégories apparentées
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N)
Matrix Group: Fish and Seafood
Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N)
Matrix Group: Fish and Seafood
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable