Principaux documents
PHL10012
3-Feruloyl-4-caffeoylquinic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-Feruloyl-4-caffeoylquinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H26O12
CAS Number:
Poids moléculaire :
530.48
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(/C=C/C(O[C@@H]2[C@H](O)C[C@@](O)(C(O)=O)C[C@H]2OC(/C=C/C3=CC(OC)=C(O)C=C3)=O)=O)=CC=C1O
Clé InChI
SDMADMBVKYOYQN-CSPRBKSFSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable