Principaux documents
PHL80377
1-Caffeoylquinic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1-O-Caffeoylquinic acid, 1-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-D-quinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18O9
CAS Number:
Poids moléculaire :
354.31
Beilstein:
3013403
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)O[C@@]2(C(O)=O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C2
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-16(15(23)24)6-11(19)14(22)12(20)7-16/h1-5,11-12,14,17-20,22H,6-7H2,(H,23,24)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Clé InChI
GWTUHAXUUFROTF-JUHZACGLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable