Principaux documents
PHL80620
Pseudolaric acid A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H28O6
CAS Number:
Poids moléculaire :
388.45
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@]([C@H]2[C@@]3([C@@](CC2)(CC=C(CC3)C)C1=O)OC(=O)C)(C)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O
InChI
1S/C22H28O6/c1-14-7-11-21-12-9-17(22(21,13-8-14)27-16(3)23)20(4,28-19(21)26)10-5-6-15(2)18(24)25/h5-7,10,17H,8-9,11-13H2,1-4H3,(H,24,25)/b10-5+,15-6+/t17-,20+,21+,22-/m0/s1
Clé InChI
GOHMRMDXUXWCDQ-MPVZDDSSSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable