Principaux documents
PHL82524
2′,6′-Dihydroxy 4′-methoxydihydrochalcone
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H16O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
272.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O(C)c1cc(c(c(c1)O)C(=O)CCc2ccccc2)O
InChI
1S/C16H16O4/c1-20-12-9-14(18)16(15(19)10-12)13(17)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,18-19H,7-8H2,1H3
Clé InChI
MDMCODCJMHTFIZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable