PHL82549
Gaultherin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Methyl salicylate β-primeveroside, Monotropitin, Monotropitoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC)C1=CC=CC=C1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)O2
InChI
1S/C19H26O12/c1-27-17(26)8-4-2-3-5-10(8)30-19-16(25)14(23)13(22)11(31-19)7-29-18-15(24)12(21)9(20)6-28-18/h2-5,9,11-16,18-25H,6-7H2,1H3/t9-,11-,12+,13-,14+,15-,16-,18+,19-/m1/s1
Clé InChI
VHUNCYDAXJGCLO-AHMNSWSSSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable