Principaux documents
PHL82574
2,3,5,6-tétraméthylpyrazine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N2
CAS Number:
Poids moléculaire :
136.19
Beilstein:
113100
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
pb
190 °C (lit.)
Pf
77-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc(C)c(C)nc1C
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
Clé InChI
FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable