Principaux documents
PHL83278
Columbianadin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Columbianedin, Columbianetin angelate, Zosimin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H20O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
328.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1OC2=C(C=CC3=C2C[C@@H](C(C)(C)OC(/C(C)=C\C)=O)O3)C=C1
InChI
1S/C19H20O5/c1-5-11(2)18(21)24-19(3,4)15-10-13-14(22-15)8-6-12-7-9-16(20)23-17(12)13/h5-9,15H,10H2,1-4H3/b11-5-/t15-/m0/s1
Clé InChI
JRIBPWOXWIRQOQ-GHAIFCDISA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable