Principaux documents
PHL83859
3′-Hydroxypuerarin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,4′,7-Trihydroxyisoflavone 8-C-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H20O10
CAS Number:
Poids moléculaire :
432.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]cc([c](c3ccc2O)=O)c4cc(c(cc4)O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C21H20O10/c22-6-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)15-12(24)4-2-9-16(26)10(7-30-20(9)15)8-1-3-11(23)13(25)5-8/h1-5,7,14,17-19,21-25,27-29H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Clé InChI
GARZMRVWLORUSR-VPRICQMDSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable